Learn More
4-{[3-(chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10683265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10683265 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10587104 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10683265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70824CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 953408-97-4
Formula molecolare C9H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.665
Numero MDL MFCD11841078
InChI Key FZRKHZMWHFBKDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-chloromethyl isoxazol-5-yl methyl morpholine, 4-3-chloromethyl-1,2-oxazol-5-yl methyl morpholine, 3-chloromethyl-5-morpholin-4-yl methyl isoxazole
PubChem CID 43811054
IUPAC Name 4-[[3-(chloromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 216.67
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche