Learn More
Alfa Aesar™ 4-(3-Chloropropyl)morpholine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H35222.18
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7357-67-7 Peso : 0.05000kg
Quantità 50g
Codice prodotto. 15447487
  • 162.00€ / 50g
Spedizione stimata: 22-06-2021
Identificatori chimici
7357-67-7
163.645
PIAZYBLGBSMNLX-UHFFFAOYSA-N
95834
C1COCCN1CCCCl
C7H14ClNO
MFCD00039714
4-3-chloropropyl morpholine, n-3-chloropropyl morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl, 3-morpholinopropyl chloride, 1-chloro-3-morpholinopropane, 4-3-chloropropyl-morpholine, 1-chloro-3-morpholin-4-yl propane, 4-3-chloro-propyl-morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl-, hydrochloride
4-(3-chloropropyl)morpholine
Specifica
4-(3-Chloropropyl)morpholine
7357-67-7
MFCD00039714
PIAZYBLGBSMNLX-UHFFFAOYSA-N
4-(3-chloropropyl)morpholine
95834
95%
50g
C7H14ClNO
4-3-chloropropyl morpholine, n-3-chloropropyl morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl, 3-morpholinopropyl chloride, 1-chloro-3-morpholinopropane, 4-3-chloropropyl-morpholine, 1-chloro-3-morpholin-4-yl propane, 4-3-chloro-propyl-morpholine, morpholine, 4-3-chloropropyl-, hydrochloride
C1COCCN1CCCCl
163.645
163.65
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
SDS Documenti
Certificati