Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 208.3 |
| Percent Purity | 97% |