Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10642665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10642665 1 g Amber Glass Bottle 1g
10632665 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59546DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 910037-04-6
Formula molecolare C13H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 222.332
Numero MDL MFCD09064994
InChI Key LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229610
IUPAC Name N,N-dimethyl-3-[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 90%