Learn More
{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10422694 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10422694 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59509DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico {4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 426831-08-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H19NO2
Numero MDL MFCD06202771
Quantità 1 g
Sinonimo 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
InChI Key ZLCIFBOMXUAJPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CO
IUPAC Name [4-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 209.289
PubChem CID 9920748
Peso formulazione 209.29
Percent Purity 97%