Learn More
4-(3-Hydroxyprop-1-en-1yl)-2-methoxyphenol, TRC
Codice prodotto. 30388900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388900 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388900 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH53333050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Formula molecolare C10 H12 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
SMILES COc1cc(C=CCO)ccc1O
IUPAC Name 4-(3-hydroxyprop-1-enyl)-2-methoxy-phenol
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Peso formulazione 180.0786