Learn More
4-(3-Indolyl)butyric acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(3-Indolyl)-butyric acid |
| CAS | 133-32-4 |
| Nomi componenti o analita | 4-(3-Indolyl)-butyric acid |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C12 H13 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 4-(3-Indolyl)butyric acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid |
| Vedi altri risultati |