Learn More
4-(3-Isopropyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(3-Isopropyl-[1, 2, 4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| CAS | 913264-42-3 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C15H25N3O3 |
| Numero MDL | MFCD11226634 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidin-1-carboxylate, tert-butyl4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine-1-carboxylate |
| InChI Key | QIHZUQZZJHBESB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC Name | tert-butyl 4-(3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Vedi altri risultati |