Learn More
4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine, 97%
Codice prodotto. 11439560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439560 250 mg 250mg
11449560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439560 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50873.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 733748-92-0
Formula molecolare C10H17N3O
Molecular Weight (g/mol) 195.27
Numero MDL MFCD08061038
InChI Key QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24208845
IUPAC Name 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Indice di rifrazione 1.486
Quantità 250 mg
Peso formulazione 195.27
Percent Purity 97%