missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)morpholine-d3, TRC

Codice prodotto. 30471277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30471277 25 mg 25mg
30480987 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30471277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26498725MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)morpholine-d3
Formula molecolare C11 D3 H11 N2 O4
Quantità 25 mg
Sinonimo NSC 65635-d3
InChI Formula InChI=1S/C11H14N2O4/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)13(14)15)12-4-6-17-7-5-12/h2-3,8H,4-7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])N2CCOCC2
IUPAC Name 4-[4-nitro-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]morpholine
Molecular Weight (g/mol) 241.258
Peso formulazione 241.114
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.