Learn More
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10082464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10082464 1 g Amber Glass Bottle 1g
10245964 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10082464 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50904DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 876316-27-7
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.186
Numero MDL MFCD09025865
InChI Key AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
IUPAC Name 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 90%