Learn More
4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30482238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482238 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482238 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM320675500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Formula molecolare C12 H13 N3 O2 S
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
IUPAC Name 4-(3-methylanilino)pyridine-3-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 263.32
Peso formulazione 263.0728