Learn More
4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30479478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479478 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3206751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Formula molecolare C12 H13 N3 O2 S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
IUPAC Name 4-(3-methylanilino)pyridine-3-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 263.32
Peso formulazione 263.0728