Learn More
4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Mikromol™
Descrizione
4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide |
| CAS | 72811-73-5 |
| Nomi componenti o analita | 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H13 N3 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Torasemide Imp. B (EP), Torsemide USP Related Compound A, Torsemide USP RC A, 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide, Anhydrous Imp. B (EP), Torsemide Related Compound A, Torasemide, Anhydrous Impurity B, Torasemide Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17) |
| SMILES | O=S(=O)(N)C=1C=NC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C |
| IUPAC Name | 4-(3-methylanilino)pyridine-3-sulfonamide |
| Vedi altri risultati |