missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Phenothiazin-10-ylpropyl)-1-piperazineethanol, TRC

Codice prodotto. 30420086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30420086 100 mg
30423424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30420086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP295320100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3533-97-9
Formula molecolare C21 H27 N3 O S
Molecular Weight (g/mol) 369.52
Sinonimo 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. B (EP)
IUPAC Name 2-[4-(3-phenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1

Specifica

Materiale o nome chimico 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
Peso formulazione 369.1875
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.