Learn More
4-(3-Thienyl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10652315 250 mg 250mg
10235524 1 g 1g
10527104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10652315 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48704CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 157730-74-0
Formula molecolare C11H8OS
Molecular Weight (g/mol) 188.244
Numero MDL MFCD04039151
InChI Key MGPZYZLJJSEFLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3280631
IUPAC Name 4-thiophen-3-ylbenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CSC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Thienyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl
Peso formulazione 188.25
Percent Purity 97%