Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 256.18 |
| Percent Purity | 97% |