Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10772683 1 g Amber Glass Bottle 1g
10503222 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772683 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00070DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 220462-27-1
Formula molecolare C11H7F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 256.184
Numero MDL MFCD03086203
InChI Key ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 2780696
IUPAC Name 4-[3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 256.18
Percent Purity 97%