Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Codice prodotto. 30451674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451674 10 mg 10mg
30452242 2.5 mg 2.50mg
30457214 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30451674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79125010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87736-89-8
Formula molecolare C13 H8 F3 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 327.22
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoate
SMILES FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Peso formulazione 327.0467