Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10225380 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10225380 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 136980250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Nota nome 97%
CAS 2249-28-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91°C to 95°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H14F3NO
Numero MDL MFCD00044832
Quantità 25 g
Sinonimo 4-3-trifluoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl, 4-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl piperidin-4-ol, 4-3-trifuoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-pound 3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4'-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl-4'-piperidinol
InChI Key ILKPZCKFWLTEBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1(C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)O
IUPAC Name 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 245.245
PubChem CID 75255
Peso formulazione 245.24
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4- 3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.