Learn More
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10753512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10753512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00318DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874839-13-1
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H7ClF3NO3S
Quantità 1 g
Sinonimo 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-3-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone, 4-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride
InChI Key FDAYBQVWHDJJOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 337.697
PubChem CID 45594320
Peso formulazione 337.7