Learn More
4(3H)-Pyrimidinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4(3H)-Pyrimidinone |
| CAS | 4562-27-0 |
| Formula molecolare | C4H4N2O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7) |
| SMILES | Oc1ccncn1 |
| IUPAC Name | pyrimidin-4-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.09 |
| Peso formulazione | 96.0324 |