Learn More
4(3H)-Pyrimidinone, TRC
Codice prodotto. 30421227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421227 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421227 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99735510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4(3H)-Pyrimidinone
CAS 4562-27-0
Formula molecolare C4H4N2O
Quantità 10 g
Sinonimo 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
SMILES Oc1ccncn1
IUPAC Name pyrimidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Peso formulazione 96.0324