Learn More
4(3H)-Quinazolinone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409406
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409406 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW018800
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
Specifica
Materiale o nome chimico 4(3H)-Quinazolinone
Forma fisica Solid
CAS 491-36-1
Colore White to Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H6N2O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (752.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.2 mg/mL (8.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only