Learn More
4,4'-[[(1-Methylethyl)imino]bis[(2-hydroxy-3,1-propanediyl)oxy]]bis-benzeneacetamide (Atenolol Impurity F), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-[((1-Methylethyl)imino)bis((2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-4,1-phenylene)]diacetamide |
| CAS | 87619-83-8 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C25 H35 N3 O6 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2,2'-[[(1-Methylethyl)imino]bis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-4,1-phenylene]]diacetamide, Atenolol Imp. F (EP), Benzeneacetamide','4,4'-[[(1-methylethyl)imino]bis[(2-hydroxy-3,1-propanediyl)oxy]]bis-, 4,4'-[[(1-Methylethyl)imino]bis[(2-hydroxy-3,1-propanediyl)oxy]]bis[benzeneacetamide], 2,2'-((((Isopropylazanediyl)bis(2-hydroxypropane-3,1-diyl))bis(oxy))bis(4,1-phenylene))diacetamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H35N3O6/c1-17(2)28(13-20(29)15-33-22-7-3-18(4-8-22)11-24(26)31)14-21(30)16-34-23-9-5-19(6-10-23)12-25(27)32/h3-10,17,20-21,29-30H,11-16H2,1-2H3,(H2,26,31)(H2,27,32) |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)CC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2 |
| IUPAC Name | 2-[4-[3-[[3-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 473.56 |
| Vedi altri risultati |