Learn More
4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30366245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366245 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37788010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-[(2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl]-1-piperazinyl]benzoic Acid
CAS 1044598-91-5
Formula molecolare C26H31ClN2O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H31ClN2O2/c1-26(2)12-11-24(19-3-7-22(27)8-4-19)21(17-26)18-28-13-15-29(16-14-28)23-9-5-20(6-10-23)25(30)31/h3-10H,11-18H2,1-2H3,(H,30,31)
SMILES CC1(C)CCC(=C(CN2CCN(CC2)c3ccc(cc3)C(=O)O)C1)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC Name 4-[4-[[2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethylcyclohexen-1-yl]methyl]piperazin-1-yl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 438.99