Learn More
4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis-benzeneacetamide (Atenolol Impurity E), TRC
Codice prodotto. 30137951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137951 100 mg 100mg
30010205 25 mg 25mg
17924055 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH948995100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141650-31-9
Formula molecolare C19 H22 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 358.39
Sinonimo 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Benzeneacetamide, 4,4'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis-, 4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[benzeneacetamide]
IUPAC Name 2-[4-[3-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenoxy]-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamide
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
Peso formulazione 358.1529
Percent Purity >95%