Learn More
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine |
| CAS | 568577-88-8 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C16H24BNO3 |
| Numero MDL | MFCD04112544 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester |
| InChI Key | UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |