Learn More
4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10422264 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10327154 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10422264 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC74239CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 364794-85-4
Formula molecolare C15H24BNO3S
Molecular Weight (g/mol) 309.23
Numero MDL MFCD11841079
InChI Key AMUMGAXTCHBNPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-ylmethyl morpholine, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-yl methyl morpholine, amtb834, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid,pinacol ester
PubChem CID 23438311
IUPAC Name 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl]morpholine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 309.24
Percent Purity 97%