Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Tert-butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 552846-17-0 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C14H23BN2O4 |
| Numero MDL | MFCD05663873 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1-boc-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole-1-carboxylate, n-boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-1h-pyrazoleboronic acid |
| InChI Key | IPISOFJLWYBCAV-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |