Learn More
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10505660 5 g Amber Glass Bottle 5g
10371650 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10505660 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08545DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 287944-16-5
Formula molecolare C11H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 210.08
Numero MDL MFCD11052631
InChI Key DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyran, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid, pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacolester, 3,6 dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11218053
IUPAC Name 2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 210.08
Percent Purity 95%