Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%
Codice prodotto. 10487972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10487972 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10487972 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366420050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Nota nome 97%
CAS 269409-70-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 117°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H17BO3
Numero MDL MFCD02093756
Quantità 5 g
Sinonimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
InChI Key BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 220.08
PubChem CID 2734624
Peso formulazione 220.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.