Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine, TRC
Codice prodotto. 30426292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426292 1 g 1g
30412881 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30426292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3027101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
CAS 214360-73-3
Formula molecolare C12H18BNO2
Quantità 1 g
Sinonimo (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-Aminophenylboronic Acid Pinacol Ester
InChI Formula InChI=1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 219.09
Peso formulazione 219.1431