Learn More
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11484790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484790 1 g 1g
11474790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484790 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50804.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 902836-38-8 | Molecular Formula: C14H16ClN3 | Molecular Weight: 261.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 902836-38-8
Formula molecolare C14H16ClN3
Molecular Weight (g/mol) 261.75
Numero MDL MFCD08060997
InChI Key QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24212026
IUPAC Name 4-[4-(4-chlorophenyl)pyrazol-1-yl]piperidine
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.76