Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione, 98%
Codice prodotto. 11494280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494280 5 g 5g
11404290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494280 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10693.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 326-90-9 | C8H5F3O3 | 206.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 326-90-9
Formula molecolare C8H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD00020935
InChI Key OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,4-trifluoro-1-furan-2-yl butane-1,3-dione, 2-furoyltrifluoroacetone, furoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl-1,3-butanedione, perfluoroacetyl 2-furoyl methane, furonyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl, 4,4,4-trifluoro-1-2-furyl butane-1,3-dione, 2-furoyl trifluoro acetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-furanyl-1,3-butanedione
PubChem CID 67594
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluoro-1- (2-furyl)-1,3-butanedione
Punto di fusione 20°C to 21°C
Densità 1.391
Punti di ebollizione 203°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 5 g
Beilstein 168085
Peso formulazione 206.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione