Learn More
Alfa Aesar™ 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione, 99%
Marca: Alfa Aesar™ A18726.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 893-33-4 Peso : 0.02500kg
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
893-33-4 | |
266.219 | |
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N | |
70179 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
C14H9F3O2 | |
MFCD00054501 | |
4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t | |
4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-ylbutane-1,3-dione |
Specifica
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione | |
25g | |
C14H9F3O2 | |
4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F | |
266.219 | |
266.22 |
74°C to 76°C | |
893-33-4 | |
MFCD00054501 | |
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-ylbutane-1,3-dione | |
70179 | |
99% |