Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30455670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455670 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7871005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
CAS 582-65-0
Formula molecolare C10H6F4O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,3-Butanedione','4,4,4-trifluoro-1-(p-fluorophenyl)- (6CI','8CI), 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-butanedione (ACI), 1,1,1-Trifluoro-4-(4-fluorophenyl)-2,4-butanedione, 1-(4-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 1-(4′-Fluorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione, 4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
InChI Formula InChI=1S/C10H6F4O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CC(C(F)(F)F)=O
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 234.15
Peso formulazione 234.03