Learn More
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 98%
Codice prodotto. 11393806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393806 5 g 5g
11383806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16873.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 338-03-4 | C5H7F3O3 | 172.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 338-03-4
Formula molecolare C5H7F3O3
Molecular Weight (g/mol) 172.103
Numero MDL MFCD00039531
InChI Key JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl-3-hydroxybutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl, pubchem12644, acmc-20an2r, 3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, 3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid
PubChem CID 136168
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(CC(=O)O)(C(F)(F)F)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Punto di fusione 39°C to 41°C
Punti di ebollizione 87°C to 90°C (0.5 mmHg)
Indice di rifrazione 1.388
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 172.1
Percent Purity 98%