Learn More
4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30454276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454276 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454276 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7920602.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 372-31-6
Formula molecolare C6H7F3O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxy-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Trifluoroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4,4,4-Trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutyrate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetylacetonate, Ethyl Trifluoroacetoacetate, Ethyl gamma,gamma,gamma-Trifluoroacetoacetate, Ethyl ω,ω,ω-Trifluoroacetoacetate, NSC 42739, NSC 49750
InChI Formula InChI=1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 184.11
Peso formulazione 184.0347