Learn More
4,4,4-Trifluorobutyric acid, 97%
Codice prodotto. 11489727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11489727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22186.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 406-93-9 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
4,4,4-Trifluorobutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4,4-Trifluorobutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 406-93-9
Formula molecolare C4H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 142.077
Numero MDL MFCD00077604
InChI Key WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro, zlchem 266, acmc-1ai6e, 4,4,4-trifluorobutyricacid, trifluoropropylcarboxylic acid, 4,4,4 trifluorobutyric acid, ksc237i6h, 3-trifluoromethylpropionic acid
PubChem CID 2777085
IUPAC Name 4,4,4-trifluorobutanoic acid
SMILES C(CC(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluorobutyric acid
Punto di fusione 29°C to 32°C
Punti di ebollizione 166°C to 167°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 142.08
Percent Purity 97%