Learn More
4,4,4-Trifluorocrotononitrile, 96%
Codice prodotto. 15469049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15469049 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16870.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 406-86-0 | C4H2F3N | 121.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluorocrotononitrile
CAS 406-86-0
Punti di ebollizione 84°C to 85°C
Formula molecolare C4H2F3N
Numero MDL MFCD00190645
Quantità 1 g
Numero UN UN3276
Beilstein 6381034
Sinonimo 4,4,4-trifluorocrotononitrile, 4,4,4-trifluorocrotonitrile, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 3-trifluoromethylacrylonitrile, 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, trifluorocrotononitrile, ka, a`\d`dadadtarjfppp, e-4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
InChI Key LHWSEFCIRYVTLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C=CC#N
IUPAC Name (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
Molecular Weight (g/mol) 121.06
PubChem CID 5708782
Peso formulazione 121.06
Percent Purity 96%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.