Learn More
4,4',4''-Trihydroxytriphenylmethane, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15294794
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
603-44-1
C19H16O3
292.33
MFCD00191589
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
69047
4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
603-44-1
C19H16O3
292.33
MFCD00191589
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
69047
4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Materiale o nome chimico 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Punto di fusione 244.0°C to 246.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 292.33
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4