Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, ≥97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522514
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Materiale o nome chimico 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 310.2
Percent Purity 97%