Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, ≥97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC63639DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 912569-68-7 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10002214
  • 282.70€ / 1g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
912569-68-7
310.20
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
24229702
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
C19H23BO3
MFCD09065022
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Specifica
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
1g
96.5
97+%
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
24229702
97%
Amber Glass Bottle
912569-68-7
100.0
C19H23BO3
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
310.20
310.2
Videos
SDS Documenti
Certificati