Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10728835 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10002214 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10728835 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63639CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 912569-68-7
Formula molecolare C19H23BO3
Molecular Weight (g/mol) 310.20
Numero MDL MFCD09065022
InChI Key AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24229702
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 310.2
Percent Purity 97%