Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3882134
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
1007847-76-8
C17H21BO2S
300.22
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
43811052
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
1007847-76-8
C17H21BO2S
300.22
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
43811052
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Materiale o nome chimico 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 300.23
Percent Purity 97%