Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC70639DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1007847-76-8 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10002084
  • 215.50€ / 1g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
1007847-76-8
300.223
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
43811052
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CC3=CC=CS3
C17H21BO2S
MFCD11841077
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Specifica
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
1g
96.5
97%
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
43811052
97%
Amber Glass Bottle
1007847-76-8
100.0
C17H21BO2S
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CC3=CC=CS3
300.223
300.23
Videos
SDS Documenti
Certificati