Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10707695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10707695 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10002084 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707695 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70639CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1007847-76-8
Formula molecolare C17H21BO2S
Molecular Weight (g/mol) 300.22
Numero MDL MFCD11841077
InChI Key OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 43811052
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(thiophen-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 300.23
Percent Purity 97%