Learn More
4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride |
| CAS | 3945-69-5 |
| Formula molecolare | C10 H17 N4 O3 . Cl |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2 |
| IUPAC Name | 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 276.72 |
| Peso formulazione | 276.0989 |