Learn More
4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30405833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405833 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405833 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF056450500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Formula molecolare C16 H17 F N2 O4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC Name 4-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 320.316
Peso formulazione 320.117